Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori magnetici serie RT Basic
Codice prodotto. 15298824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 l
20 kg
4 L
25kg
5 L
Tipo di spina:
Set di cavi con varie spine
US
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Tipo di spina Dimensione della confezione
15298824 2 l Set di cavi con varie spine Pezzo
15208834 4 L US Pezzo
15218834 20 kg Set di cavi con varie spine Pezzo
15228834 5 L US Pezzo
15238834 25kg Set di cavi con varie spine Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15298824 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88880008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    157.89€ / pezzi 1
    Risparmia 49.11€
    23% Sconto
Ver todas las promociones
In stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
L'affidabilità dell'agitatore magnetico plug-and-play Serie RT Basic Thermo Scientific™ è ideale per applicazioni di agitazione di routine.
Gli agitatori magnetici plug-and-play Thermo Scientific™ Serie RT Basic sono affidabili e ideali per applicazioni di agitazione di routine. È possibile scegliere tra tre opzioni di dimensioni —120 mm, 170 mm o 220 mm — tutte con design leggero e a basso profilo con ingombro estremamente ridotto. Gli agitatori RT Basic sono dotati di superficie e corpo in polipropilene resistente ai prodotti chimici, un forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali e un motore CC senza spazzole che non genera calore. Intervallo di controllo analogico della velocità da 150 a 2500giri/min. Tutte le unità sono dotate di due coperchi piastra antiscivolo in silicone per una maggiore protezione contro le perdite di liquido.
  • Low-profile, lightweight design with small footprint
  • Strong magnetic coupling to ensure consistent stirring during experimental procedures
  • Brushless DC Motor will not generate heat and “cook” sample
  • Polypropylene top and body provides excellent chemical resistance 
  • Three size options — 120mm, 170mm, or 220mm 
  • Analog speed control: 150 to 2500rpm
  • Detachable plug
  • Two non-slip silicone plate covers provided with all units (1 black, 1 white)
  • Low power consumption 
  • 2 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Speed Da 150 a 2500 rpm
Materiale piastra superiore Polipropilene
Capacità 2 l
Forma Round
Tensione Da 100 a 240 V
Wattage 5 W
Dimensioni (L x P x A) 5.12 x 5.12 x 2.56 pollici (130 x 30 x 65 mm)
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Diametro piastra superiore (sistema imperiale) 4.72 pollici
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 120 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina Set di cavi con varie spine
Certificazione/Conformità CE
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni
Tipo di motore Motore a CC senza spazzole
Tipo Agitatori
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.