Learn More
Thermo Scientific™ RT2 Advanced Hotplate Stirrer
Codice prodotto. 15268824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
alluminio
Size:
140 mm
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Tipo di spina:
Various Styles
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Size Requisiti elettrici Tipo di spina Dimensione della confezione
15268824 alluminio 140 mm 230 V 50/60 Hz Various Styles Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15268824 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88880005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    732.61€ / pezzi 1
    Risparmia 197.39€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elevata precisione dell'agitatore con piastra riscaldante e display digitale a basso profilo, dotato di sensore PT100 per misurazioni precise della temperatura per procedure sperimentali delicate.
L'agitatore con piastra riscaldante digitale avanzato Thermo Scientific™ RT2, sottile e a basso profilo, offre un controllo digitale preciso della temperatura e della velocità a un costo contenuto, con risoluzione della temperatura di 0.1 °C e intervallo di velocità di agitazione da 30 a 2000 giri/min. Possibilità di scegliere la velocità di riscaldamento e di sfruttare un eccellente trasferimento di calore grazie alla struttura integrata del riscaldatore e una piastra superiore in lega di alluminio con rivestimento in ceramica che fornisce inoltre un'eccellente uniformità e resistenza alla corrosione, consentendo al tempo stesso il monitoraggio ottimale dei cambiamenti di colore nei campioni o terreni durante il funzionamento.
  • Pompa di filtrazione compatta con ingombro ridotto
  • Economica in termini di acquisto e di funzionamento
  • Pompa senza olio dal funzionamento silenzioso
  • Leggera e altamente portatile
  • Ugello DN 6/8 per filtrazione a vuoto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Include Set di cavi con varie spine
Peso di spedizione (sistema imperiale) 5.5 in. dia.
Materiale corpo Alluminio
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tipo di unità di controllo Controllo retroattivo con PID / scala
Lunghezza (sistema imperiale) 11.42 in.
Size 140 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Temperatura (sistema metrico) Da 50° a 350 °C
Temperatura (sistema imperiale) 122°F to 662°F
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 161 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.34 in.
Wattage 600 W
Tipo Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 25 kg
Tipo di spina Various Styles
Dimensioni contenitore max 20 l
Stirring Range Da 30 a 2000 rpm
Warranty 2 anni
Dimensioni (L x P x A) 11.42 x 6.34 x 3.94 pollici (290 x 161 x 100 mm)
Certificazione/Conformità cCSAus, CE
Display LED