Learn More
Thermo Scientific™ RT2 Basic Hotplate Stirrer
Codice prodotto. 15248824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
alluminio
Size:
140 mm
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz
Tipo di spina:
Various Styles
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Size Requisiti elettrici Tipo di spina Dimensione della confezione
15248824 alluminio 140 mm 230 V, 50/60 Hz Various Styles Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15248824 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88880003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    602.87€ / pezzi 1
    Risparmia 112.13€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Rely on the accuracy of our low-profile, analog hotplate stirrer for your routine applications.
Rely on safety and consistent stirring speed with the Thermo Scientific™ RT2 Basic hotplate stirrer. Benefit from exceptionally strong magnet coupling power and a smooth-start stirring mechanism. Experience fast heat-up time and an excellent heat transfer rate thanks to the tightly integrated structure of the heater and a ceramic-coated aluminum alloy top plate which provides excellent temperature uniformity and corrosion resistance, while allowing for optimal monitoring of color changes in samples or media during operation.
Overheat prevention circuit turns off the heater if the top plate temperature reaches 450°C.
  • Hot top warning indicator
  • Adjustable temperature limit: 50° to 350°C
  • Nonslip heating bath (optional)
  • Transparent safety shield (optional)
  • Supporting rod (optional) for flexibility in configuring test equipment and accessories
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Include Set di cavi con varie spine
Materiale corpo Alluminio pressofuso
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tipo di unità di controllo Scalabilità
Lunghezza (sistema imperiale) 11.42 in.
Size 140 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Temperatura (sistema metrico) Da 50° a 350 °C
Temperatura (sistema imperiale) 122°F to 662°F
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 161 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.34 in.
Wattage 600 W
Tipo Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 25 kg
Tipo di spina Various Styles
Dimensioni contenitore max 20 l
Stirring Range Da 50 a 2000 rpm
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Display Analog