Learn More
Abeba™ Rubber 5150 Shoes
Codice prodotto. 15691828
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15691828 44 1 paio
15611828 36 1 paio
15621828 37 1 paio
15631828 38 1 paio
15641828 39 1 paio
15651828 40 1 paio
15661828 41 1 paio
15671828 42 1 paio
15681828 43 1 paio
15601838 45 1 paio
15611838 46 1 paio
15621838 47 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15691828 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 5150/44
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
ESD dissipative shoe is acid and base resistant.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • Dark blue
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Leather top layer
  • Adjustable instep area
  • Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Colore Blue
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 44
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 5150