Learn More
Abeba™ Rubber 5200 Shoes
Codice prodotto. 15356691
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15356691 42 1 paio
15631838 36 1 paio
15396681 37 1 paio
15306691 38 1 paio
15641838 39 1 paio
15326691 40 1 paio
15346691 41 1 paio
15386691 43 1 paio
15346701 44 1 paio
15382335 45 1 paio
15392335 46 1 paio
15302345 47 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15356691 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 5200/42
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ESD dissipative shoe is acid and base resistant.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Smooth leather white
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather top layer
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Colore White
Materiale Leather
Size 42
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 5200