Learn More
Abeba™ Rubber 9250 Shoes
Codice prodotto. 15455713
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15455713 37 1 paio
15445713 36 1 paio
15465713 38 1 paio
15475713 39 1 paio
15485713 40 1 paio
15495713 41 1 paio
15415723 42 1 paio
15425723 43 1 paio
15435723 44 1 paio
15673208 45 1 paio
15683208 46 1 paio
15693208 47 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15455713 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 9250/37
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Acid and base resistant. Rubber sole provides high slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • Dark blue
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather insole
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Colore Blue
Materiale Leather
Size 37
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 9250