Learn More
Integra Biosciences™ Pasteur Pipet Adapter, VACUBOY™
Codice prodotto. 10297171
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
VACUBOY Pasteur Pipet
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10297171 VACUBOY Pasteur Pipet Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10297171 Fornitore Integra Biosciences™ N. del fornitore 155505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.65€
    6.13€ / pezzi 1
    Risparmia 0.52€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Soft, pliable rubber adapter allows you to safely and conveniently use disposable Pasteur pipets with your VACUBOY™ vacuum aspiration system. Integra Biosciences™ Pasteur Pipet Adapter, VACUBOY™ is just one of a variety of VACUBOY™ adapter options.
  • Suitable for the VACUBOY™ vacuum aspiration system
  • Pliable rubber adapter
  • Fits Pasteur pipets
Specifica
Descrizione Adapter
Materiale Rubber
Da utilizzare con (applicazione) Vacuum aspiration of liquids
Da utilizzare con (apparecchiatura) VACUBOY Pasteur Pipet