Learn More
Fisherbrand™ Rubber Belts for Van de Graaff Generator
Codice prodotto. 12413120 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
3.2 cm
Altezza (sistema metrico):
81 cm long
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12413120 3.2 cm 81 cm long Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12413120
Quantità Prezzo
1 21.87€ / pezzi 1
10 19.74€ / pezzi 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Fisherbrand™ Rubber Belts for Van de Graaff Generator are well-suited for electrostatic generation.
  • Moving belt helps to accumulate electric charge
  • For use in electrostatic generation
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Junior Van
Altezza (sistema metrico) 81 cm long
Product Type Rubber Belt for Van de Graaff Generator
Materiale Rubber
Larghezza (sistema metrico) 3.2 cm