Learn More
Deutsch Neumann™ Pompetta di sicurezza in gomma Flip per pipetta
Descrizione
- Only two operating points
- Evacuate via the new automatic valve
- One-handed design is the simplest safety pipette filler available
- Ability to clean inside of bulb by removing patented valve and rinsing out
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Materiale | Gomma |
| Tipo | Pipetta a pera di sicurezza a scatto |
| Quantità | 1 Each |