missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robu™ Guko Conical Rubber Gasket Sets
Descrizione
- Product Type: Gasket Set
- Series: Guko
- Includes: Gasket Set 1-5
- Material: Rubber
- Shape: Conical
- For Use With (Equipment): Robu™ Filter Funnels
- For Use With (Application): Filtration
Specifica
Specifica
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Robu Filter Funnels |
| Materiale | Rubber |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtration |
| Include | Gasket Set 1-5 |
| Serie | Guko |
| Forma | Conical |
| Tipo | Gasket Set |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?