Learn More
Bellingham Stanley™ Rubber Gland Seals for Metal End-Cap Polarimeter Tubes
Codice prodotto. 16267350
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Metal End-Cap Polarimeter Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16267350 Metal End-Cap Polarimeter Tube Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16267350 Fornitore Bellingham Stanley™ N. del fornitore 3521
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-02-2027
Rubber Gland Washers for Metal End Cap Tubes & Fitting Tool are spare parts for Bellingham Stanley™ polarimeter tubes.
  • Rubber seal washers for metal-ended glass polarimeter tubes
  • Accessory for Bellingham Stanley polarimeters
  • Supplied with installation tool
  • Pack of 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Gland Seal Washer
Materiale Rubber
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metal End-Cap Polarimeter Tube
Lunghezza (sistema metrico) 15.5 mm