Learn More
Kartell™ Tappi a un foro in gomma
Codice prodotto. 10194951
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
16 mm
28 mm
32 mm
41 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
23 mm
37 mm
42 mm
54 mm
Altezza (sistema metrico):
26 mm
37 mm
41mm
53 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom Diametro superiore (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10194951 32 mm 42 mm 41mm pezzi 5
10003171 16 mm 23 mm 26 mm pezzi 25
10033051 28 mm 37 mm 37 mm pezzi 5
10348511 41 mm 54 mm 53 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10194951 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0383100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    13.02€ / pezzi 5
    Risparmia 0.98€
    7% Sconto
In stock
In gomma per garantire una tenuta perfetta. I tappi a un foro in gomma Kartell™ assicurano la tenuta ermetica del terreno in un flacone fornendo al contempo accesso ai tubi.
Manufactured from rubber to ensure a tight fit. Kartell™ Rubber One-Hole Stoppers seal and secure medium in a bottle while providing tubing access.
  • Made from red rubber
Specifications
Diametro (sistema metrico) 6mm
Altezza (sistema metrico) 41mm
Quantità 25/Pk.
Posizioni totali 1
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 32 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 42 mm
Materiale Rubber
Product Type Tapered Stopper