Learn More
Beskrivelse
- Rubber Pad for 50 mL/100 mL tubes with round base
Tekniske data
Tekniske data
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubes |
| Monouso | Reusable |
| Capacità | 50 mL, 100 mL |
| Descrizione | Rubber Pad for 50 mL, 100 mL tubes with round base |
| Product Type | Rubber Pad |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?