Learn More
Thermo Scientific Rubber Pad
Codice prodotto. 10583992 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10583992 Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10583992 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 76001805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05€
    5.60€ / pezzi 1
    Risparmia 0.45€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rubber Pad for 50 mL and 100 mL tubes with round base.
  • Rubber Pad for 50 mL/100 mL tubes with round base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes
Monouso Reusable
Capacità 50 mL, 100 mL
Descrizione Rubber Pad for 50 mL, 100 mL tubes with round base
Product Type Rubber Pad
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.