Learn More
Fisherbrand™ Dispositivi di riempimento per pipette in gomma
Codice prodotto. 11890950
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Green
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11890950 Rosso Pezzo
11880950 Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11890950
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eccellenti per tutti i terreni che non attaccano la gomma. I bulbi per pipette Fisherbrand™ sono dotati di tre valvole a sfera in vetro, regolabili con la semplice pressione delle dita.
  • Disponibili in una varietà di colori
  • Con un volume di 60 ml destinato a pipette di capacità compresa tra 2 e 50 ml
  • Il terreno non deve entrare nel dispositivo di riempimento per pipette perché potrebbe causare il malfunzionamento della valvola
Spezifikation
Colore Rosso
Materiale Gomma
Tipo Pompetta per pipette
Volume (sistema metrico) 60 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Può essere usato su pipette volumetriche o cilindriche da 2 ml a 50 ml
Include Tre valvole a sfera in vetro
Quantità 1 ciascuno
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.