Descrizione
Assorted accessories for Digital Vortex Mixers
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Dimensioni provetta | 26 mm dia. |
| Product Type | Tube Holder |
| Materiale | Foam, plastic |
| Dimensioni (L x P) | 87.5 x 55 mm |
| Colore | Black |
| Descrizione | 4 x 26 mm dia.Tube Holder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Digital Vortex mixer |