Learn More
Marienfeld Superior™ Pompetta di sicurezza in gomma naturale rosso
Descrizione
- Prodotti de gomma naturale rosso
- Per pipette graduate e volumetriche
- Controllo delle funzioni schiacciando le valvole apprpriate tra pollice e indice
- Confezionati individualmente in fogli con brevi istruzioni per l'uso
Specifica
Specifica
| Colore | Rosso |
| Materiale | Gomma naturale |
| Modello | Universal |
| Tipo | Pompette |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette graduate e volumetriche |
| Intervallo funzionale | Fino a 10 ml e 5-9 mm diametro |
| Quantità | 1 |