Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Corks
- Fisherbrand™ Tappi di sughero
Fisherbrand™ Tappi di sughero
Codice prodotto. 12326467 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25.5 mm
28.5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
9.5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25.5 mm
28 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
57 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diameter (Metric) Bottom | Diametro superiore (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 12326467 | 22 mm | 25.5 mm | pezzi 10 |
| 12346457 | 12 mm | 15 mm | pezzi 20 |
| 12356457 | 13 mm | 16 mm | pezzi 20 |
| 12366457 | 14 mm | 17 mm | pezzi 20 |
| 12386457 | 17 mm | 20 mm | pezzi 10 |
| 12316467 | 21 mm | 24 mm | pezzi 10 |
| 12336467 | 25.5 mm | 28 mm | pezzi 10 |
| 12306467 | 19 mm | 22 mm | pezzi 10 |
| 12346467 | 28.5 mm | 32 mm | pezzi 10 |
| 12356467 | 30 mm | 33 mm | pezzi 10 |
| 12803834 | 30 mm | 33 mm | pezzi 10 |
| 12366467 | 32 mm | 35 mm | pezzi 10 |
| 12376467 | 35 mm | 38 mm | pezzi 10 |
| 12386467 | 38 mm | 41.5 mm | pezzi 10 |
| 12396467 | 41.5 mm | 44 mm | pezzi 10 |
| 12306477 | 44 mm | 47.5 mm | pezzi 10 |
| 12316477 | 47.5 mm | 50 mm | pezzi 10 |
| 12306457 | 6 mm | 9.5 mm | pezzi 20 |
| 12326477 | 50 mm | 57 mm | pezzi 10 |
| 12316457 | 8 mm | 11 mm | pezzi 20 |
| 12326457 | 9 mm | 12 mm | pezzi 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Codice prodotto.
12326467
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
5.25€
3.79€ / pezzi 10
Risparmia 1.46€
27% Sconto
Spedizione stimata: 29-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Diameter (Metric) Bottom | 22 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 25.5 mm |
| Materiale | sughero |
| Product Type | Tappo in sughero |