Learn More
Fisherbrand™ Tappi di sughero
Codice prodotto. 12326477 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25.5 mm
28.5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
9.5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25.5 mm
28 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
57 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom Diametro superiore (sistema metrico) Dimensione della confezione
12326477 50 mm 57 mm pezzi 10
12346457 12 mm 15 mm pezzi 20
12356457 13 mm 16 mm pezzi 20
12366457 14 mm 17 mm pezzi 20
12386457 17 mm 20 mm pezzi 10
12316467 21 mm 24 mm pezzi 10
12336467 25.5 mm 28 mm pezzi 10
12326467 22 mm 25.5 mm pezzi 10
12306467 19 mm 22 mm pezzi 10
12346467 28.5 mm 32 mm pezzi 10
12356467 30 mm 33 mm pezzi 10
12803834 30 mm 33 mm pezzi 10
12366467 32 mm 35 mm pezzi 10
12376467 35 mm 38 mm pezzi 10
12386467 38 mm 41.5 mm pezzi 10
12396467 41.5 mm 44 mm pezzi 10
12306477 44 mm 47.5 mm pezzi 10
12316477 47.5 mm 50 mm pezzi 10
12306457 6 mm 9.5 mm pezzi 20
12316457 8 mm 11 mm pezzi 20
12326457 9 mm 12 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 12326477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00€
    16.18€ / pezzi 10
    Risparmia 4.82€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in education, homebrewing and arts and crafts industries.
Available in different sizes
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità Confezione da 10
Diameter (Metric) Bottom 50 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 57 mm
Materiale sughero
Product Type Tappo in sughero