Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Corks
- Fisherbrand™ Tappi di sughero
Fisherbrand™ Tappi di sughero
Codice prodotto. 12356467 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25.5 mm
28.5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
9.5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25.5 mm
28 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
57 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diameter (Metric) Bottom | Diametro superiore (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12356467 | 30 mm | 33 mm | pezzi 10 |
| 12346457 | 12 mm | 15 mm | pezzi 20 |
| 12356457 | 13 mm | 16 mm | pezzi 20 |
| 12366457 | 14 mm | 17 mm | pezzi 20 |
| 12386457 | 17 mm | 20 mm | pezzi 10 |
| 12316467 | 21 mm | 24 mm | pezzi 10 |
| 12336467 | 25.5 mm | 28 mm | pezzi 10 |
| 12326467 | 22 mm | 25.5 mm | pezzi 10 |
| 12306467 | 19 mm | 22 mm | pezzi 10 |
| 12346467 | 28.5 mm | 32 mm | pezzi 10 |
| 12803834 | 30 mm | 33 mm | pezzi 10 |
| 12366467 | 32 mm | 35 mm | pezzi 10 |
| 12376467 | 35 mm | 38 mm | pezzi 10 |
| 12386467 | 38 mm | 41.5 mm | pezzi 10 |
| 12396467 | 41.5 mm | 44 mm | pezzi 10 |
| 12306477 | 44 mm | 47.5 mm | pezzi 10 |
| 12316477 | 47.5 mm | 50 mm | pezzi 10 |
| 12306457 | 6 mm | 9.5 mm | pezzi 20 |
| 12326477 | 50 mm | 57 mm | pezzi 10 |
| 12316457 | 8 mm | 11 mm | pezzi 20 |
| 12326457 | 9 mm | 12 mm | pezzi 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Codice prodotto.
12356467
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
7.35€
5.39€ / pezzi 10
Risparmia 1.96€
26% Sconto
Spedizione stimata: 11-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
6.60 EUR valido fino al 2026-08-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28509" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28509" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Diameter (Metric) Bottom | 30 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 33 mm |
| Materiale | sughero |
| Product Type | Tappo sughero |