Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Corks
- Fisherbrand™ Tappi di sughero
Fisherbrand™ Tappi di sughero
Codice prodotto. 12386467 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25.5 mm
28.5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
9.5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25.5 mm
28 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
57 mm
Packungsgröße:
pezzi 10
pezzi 20
21 product options available for selection
| Catalog No. | Diameter (Metric) Bottom | Diametro superiore (sistema metrico) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 12386467 | 38 mm | 41.5 mm | pezzi 10 |
| 12346457 | 12 mm | 15 mm | pezzi 20 |
| 12356457 | 13 mm | 16 mm | pezzi 20 |
| 12366457 | 14 mm | 17 mm | pezzi 20 |
| 12386457 | 17 mm | 20 mm | pezzi 10 |
| 12316467 | 21 mm | 24 mm | pezzi 10 |
| 12336467 | 25.5 mm | 28 mm | pezzi 10 |
| 12326467 | 22 mm | 25.5 mm | pezzi 10 |
| 12306467 | 19 mm | 22 mm | pezzi 10 |
| 12346467 | 28.5 mm | 32 mm | pezzi 10 |
| 12356467 | 30 mm | 33 mm | pezzi 10 |
| 12803834 | 30 mm | 33 mm | pezzi 10 |
| 12366467 | 32 mm | 35 mm | pezzi 10 |
| 12376467 | 35 mm | 38 mm | pezzi 10 |
| 12396467 | 41.5 mm | 44 mm | pezzi 10 |
| 12306477 | 44 mm | 47.5 mm | pezzi 10 |
| 12316477 | 47.5 mm | 50 mm | pezzi 10 |
| 12306457 | 6 mm | 9.5 mm | pezzi 20 |
| 12326477 | 50 mm | 57 mm | pezzi 10 |
| 12316457 | 8 mm | 11 mm | pezzi 20 |
| 12326457 | 9 mm | 12 mm | pezzi 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Catalog No.
12386467
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
13.42€
9.41€ / pezzi 10
Risparmia 4.01€
29% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
| Lunghezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Diameter (Metric) Bottom | 38 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 41.5 mm |
| Materiale | sughero |
| Product Type | Tappo in sughero |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?