Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Stoppers
- Fisherbrand™ Tappi in gomma
Fisherbrand™ Tappi in gomma
Codice prodotto. 11512922 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper Number:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Altezza (sistema metrico):
12mm
14mm
16mm
20mm
24mm
28mm
28 mm
32mm
35mm
38.5mm
42mm
45.5mm
49mm
54mm
Diametro superiore (sistema metrico):
4.5 mm
5.8 mm
7 mm
9 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59.5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
27 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diameter (Metric) Bottom | Stopper Number | Altezza (sistema metrico) | Diametro superiore (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11512922 | 10 mm | 10 | 20mm | 12.5 mm | pezzi 20 |
| 11532922 | 13 mm | 13 | 24mm | 16 mm | pezzi 20 |
| 11542922 | 15 mm | 15 | 24mm | 18 mm | pezzi 20 |
| 11562922 | 19 mm | 19 | 28mm | 22.5 mm | pezzi 20 |
| 11572922 | 21 mm | 21 | 28 mm | 24.5 mm | pezzi 20 |
| 11502932 | 27 mm | 27 | 32mm | 31 mm | pezzi 10 |
| 11512932 | 29 mm | 29 | 32mm | 33 mm | pezzi 10 |
| 10355351 | 31 mm | 31 | 35mm | 36 mm | pezzi 10 |
| 11532932 | 33 mm | 33 | 38.5mm | 38.5 mm | pezzi 10 |
| 11552932 | 37 mm | 37 | 38.5mm | 42.5 mm | pezzi 10 |
| 11562932 | 39 mm | 39 | 38.5mm | 44.5 mm | pezzi 10 |
| 11542912 | 3 mm | 3 | 12mm | 4.5 mm | pezzi 50 |
| 10558431 | 41 mm | 41 | 42mm | 47 mm | pezzi 5 |
| 11582932 | 43 mm | 43 | 42mm | 49 mm | pezzi 5 |
| 10191411 | 43 mm | 43 | 42mm | 49 mm | pezzi 5 |
| 11502942 | 49 mm | 49 | 42mm | 55 mm | pezzi 5 |
| 11592932 | 45 mm | 45 | 42mm | 51 mm | pezzi 5 |
| 11552912 | 4 mm | 4 | 14mm | 5.8 mm | pezzi 50 |
| 11512942 | 53 mm | 53 | 45.5mm | 59.5 mm | pezzi 2 |
| 11562912 | 5 mm | 5 | 16mm | 7 mm | pezzi 50 |
| 11557582 | 71 mm | 71 | 49mm | 78 mm | Pezzo |
| 11587582 | 86 mm | 86 | 54mm | 96 mm | Pezzo |
| 11567582 | 75 mm | 75 | 54mm | 85 mm | Pezzo |
| 11582912 | 7 mm | 7 | 16mm | 9 mm | pezzi 20 |
| 11592912 | 8 mm | 8 | 20mm | 10.5 mm | pezzi 20 |
| 11507592 | 99 mm | 99 | 54mm | 109 mm | Pezzo |
| 10151801 | 9 mm | 9 | 20mm | 11.5 mm | pezzi 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Codice prodotto.
11512922
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Usa il codice promozionale 28509
Spedizione stimata: 20-08-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
6.98 EUR valido fino al 2026-08-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28509" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28509" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory use |
| Altezza (sistema metrico) | 20mm |
| Quantità | Confezione da 20 |
| Colore | Rosso |
| Diameter (Metric) Bottom | 10 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Materiale | Gomma |
| Product Type | Tappo |
| Stopper Number | 10 |