Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma
Codice prodotto. 11512932 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper Number:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Altezza (sistema metrico):
12mm
14mm
16mm
20mm
24mm
28mm
28 mm
32mm
35mm
38.5mm
42mm
45.5mm
49mm
54mm
Diametro superiore (sistema metrico):
4.5 mm
5.8 mm
7 mm
9 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59.5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Bottom Stopper Number Altezza (sistema metrico) Diametro superiore (sistema metrico) Unit Size
11512932 29 mm 29 32mm 33 mm pezzi 10
11512922 10 mm 10 20mm 12.5 mm pezzi 20
11532922 13 mm 13 24mm 16 mm pezzi 20
11542922 15 mm 15 24mm 18 mm pezzi 20
11562922 19 mm 19 28mm 22.5 mm pezzi 20
11572922 21 mm 21 28 mm 24.5 mm pezzi 20
11502932 27 mm 27 32mm 31 mm pezzi 10
10355351 31 mm 31 35mm 36 mm pezzi 10
11532932 33 mm 33 38.5mm 38.5 mm pezzi 10
11552932 37 mm 37 38.5mm 42.5 mm pezzi 10
11562932 39 mm 39 38.5mm 44.5 mm pezzi 10
11542912 3 mm 3 12mm 4.5 mm pezzi 50
10558431 41 mm 41 42mm 47 mm pezzi 5
11582932 43 mm 43 42mm 49 mm pezzi 5
10191411 43 mm 43 42mm 49 mm pezzi 5
11502942 49 mm 49 42mm 55 mm pezzi 5
11592932 45 mm 45 42mm 51 mm pezzi 5
11552912 4 mm 4 14mm 5.8 mm pezzi 50
11512942 53 mm 53 45.5mm 59.5 mm pezzi 2
11562912 5 mm 5 16mm 7 mm pezzi 50
11557582 71 mm 71 49mm 78 mm Pezzo
11587582 86 mm 86 54mm 96 mm Pezzo
11567582 75 mm 75 54mm 85 mm Pezzo
11582912 7 mm 7 16mm 9 mm pezzi 20
11592912 8 mm 8 20mm 10.5 mm pezzi 20
11507592 99 mm 99 54mm 109 mm Pezzo
10151801 9 mm 9 20mm 11.5 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Product Code. 11512932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.89€
    12.86€ / pezzi 10
    Risparmia 5.03€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
Resilienza superiore, maggiore flessibilità e resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche comunemente utilizzate in laboratorio.
Offers higher resilience, flexibility and can withstand many chemical agents in normal laboratory use.
  • Temperature range -40° to +70°C
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents
Specifications
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory use
Altezza (sistema metrico) 32mm
Quantità Confezione da 10
Colore Rosso
Diameter (Metric) Bottom 29 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 33 mm
Materiale Gomma
Product Type Tappo
Stopper Number 29