Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma con foro
Codice prodotto. 11557612 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11557612 45 mm pezzi 5
11597592 13 mm pezzi 20
10283751 35 mm pezzi 10
11517612 37 mm pezzi 10
10000331 37 mm pezzi 10
11537612 41 mm pezzi 5
10080361 53 mm pezzi 2
10440123 6 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11557612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.50€
    22.41€ / pezzi 5
    Risparmia 9.09€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevents liquid chemical leaks or escape from container.
  • Used for industrial purposes
  • Fits tightly to the container
  • Red natural rubber construction
Specifica
Quantità 5/Pk.
Colore Red
Diametro (sistema metrico) esterno 45 mm
Materiale Rubber
Product Type Stopper (1 hole)