Learn More
Fisherbrand™ Filtri per pipette con pompetta in gomma naturale
Codice prodotto. 11987984 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
30 mL
60 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
46 mm
54 mm
Lunghezza (sistema metrico):
66 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11987984 30 mL 46 mm 66 mm Pezzo
11997984 60 mL 54 mm 80 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11987984
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Per un uso più agevole di pipette e siringhe. Il bulbo di aspirazione in gomma Fisherbrand™ è realizzato in resistente gomma naturale dalla forma sagomata e collo dalle pareti pesanti per una presa migliorata. Disponibile in una varietà di formati per l'uso con pipette e siringhe con diametro compreso tra 6 e 8 mm.
  • Contoured bulb shape with a heavy wall neck.
  • Increases grip for easier use with pipettes and syringes.
  • Made of sturdy natural rubber in bright red color.
  • Available in 12, 15, 30, 60 and 150 mL capacities.
  • The 150 mL capacity bulb has reinforcing ribs for use with larger pipettes.
  • Intended for use with 6 to 8 mm diameter pipets and syringes.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Rosso
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipettes and Syringes
Tipo di impugnatura Round
Materiale Gomma
Modello Pear
Sterilità Non-sterile
Tipo Pompetta di aspirazione
Volume (sistema metrico) 30 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette e siringhe
Quantità 1 ciascuno
Lunghezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 66 mm
Diametro (sistema imperiale) apertura 0.2 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.8 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 46 mm