Learn More
Fisherbrand™ Tubi di gomma
Codice prodotto. 11507572 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
12.5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.5 mm
8 mm
9.5 mm
12 mm
14 mm
16.5 mm
17 mm
22.5 mm
24 mm
26.5 mm
29.5 mm
31.5 mm
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3,25 mm
3.25 mm
5 mm
7 mm
8.5 mm
Dimensione della confezione:
10m
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11507572 10 mm 24 mm 7 mm 10m
11895512 10 mm 14 mm 2 mm 10m
11805522 12.5 mm 17 mm 2.5 mm 10m
11517572 12.5 mm 29.5 mm 8.5 mm 10m
11815522 16 mm 22.5 mm 3,25 mm 10m
11825522 20 mm 26.5 mm 3.25 mm 10m
11835522 25 mm 31.5 mm 3.25 mm 10m
11865512 5 mm 8 mm 1.5 mm 10m
11855512 3 mm 4.5 mm 0.75 mm 10m
11587562 6.5 mm 16.5 mm 5 mm 10m
11885512 8 mm 12 mm 2 mm 10m
11875512 6.5 mm 9.5 mm 1.5 mm 10m
15199654 6.5 mm 9.5 mm 1.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11507572
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.80€
    123.21€ / 10m
    Risparmia 54.59€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For transferring liquids, gases and dilute acids.
  • Higher resilience than most other polymers
  • Temperature range: -40°C to 70°C
  • Light and flexible
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema metrico) 7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti
Flexibility Flessibile