Learn More
Rubbermaid™ Universal Drum Dolly
Codice prodotto. 13454586 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
7.12 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
13454586 7.12 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13454586 Fornitore Rubbermaid™ N. del fornitore 8641256
Quantità Prezzo
1 219.00€ / pezzi 1
6 200.63€ / pezzi 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For 19-046-679 container
  • Easy mobility and maneuverability of heavy loads
  • All plastic, professional-grade construction resists rust, chipping, and denting
  • Heavy-duty wheels with swivel capabilities provide for ease of mobility
  • Holds a 55-gal. drum as well as plastic container Dia. x H: 24.4 x 7.13 in. (61.9 x 18.1cm)
  • Maximum Capacity: 500 lb. (227kg)
Specifica
Tipo Drum Dolly
Capacità 1 Drum (55 gal.)
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 500 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 227 kg
Materiale HDPE
Colore Black
Diametro (sistema imperiale) 24.37 in.
Diametro (sistema metrico) 61.9 cm
Da utilizzare con (applicazione) Easy mobility and maneuverability of heavy loads
Da utilizzare con (apparecchiatura) Containers
Altezza (sistema imperiale) 7.12 in.
Altezza (sistema metrico) 18 cm
Include Swivel wheels