Learn More
Rubidium bromide, 99.8% (metals basis)
Descrizione
Rubidium bromide is used in infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1340°C |
| Materiale o nome chimico | Rubidium bromide |
| Punto di fusione | 693°C |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 5 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Indice di Merck | 14,8283 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Peso formulazione | 165.38 |
| Percent Purity | 99.8% |
| Vedi altri risultati |