Learn More
Rubidium carbonate, 99%
Codice prodotto. 15453047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453047 100 g 100g
15433047 5 g 5g
15443047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15453047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12240.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
Solubility
Soluble in water4500 g/L @20°C.
Notes
Hygroscopic. Store under dry inert gas. Store away from bases, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-09-8
Formula molecolare CO3Rb2
Molecular Weight (g/mol) 230.94
Numero MDL MFCD00011188
InChI Key WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium carbonate
Punto di fusione 837°C
Quantità 100 g
Odore Odorless
Sensibilità Very Hygroscopic
Formula lineare Rb2CO3
Informazioni di solubilità Soluble in water4500g/L @20°C.
IUPAC Name rubidium(1+);carbonate
Peso formulazione 230.95
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rubidium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dirubidium salt