Learn More
Rubidium chloride, 99.8+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10358720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10358720 10 g Glass bottle 10g
10410291 50 g Glass bottle 50g
11984191 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10358720 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 201260100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11-9-7791
Formula molecolare ClRb
Molecular Weight (g/mol) 120.92
Numero MDL MFCD00011187
InChI Key FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Specifica
Punti di ebollizione 1390.0°C
Materiale o nome chimico Rubidium chloride
Punto di fusione 718.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Formula lineare RbCl
Indice di Merck 15,8417
Informazioni di solubilità Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
IUPAC Name rubidium(1+) chloride
Peso formulazione 120.92
Percent Purity ≥99.8%
Grado Base per metalli in tracce