Learn More
Rubidium chloride, 99.8+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10410291 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10410291
Marca: Thermo Scientific Acros 201260500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11-9-7791
Formula molecolare ClRb
Molecular Weight (g/mol) 120.92
Numero MDL MFCD00011187
InChI Key FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Specifica
Punti di ebollizione 1390.0°C
Materiale o nome chimico Rubidium chloride
Punto di fusione 718.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Formula lineare RbCl
Indice di Merck 15,8417
Informazioni di solubilità Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
IUPAC Name rubidium(1+);chloride
Peso formulazione 120.92
Percent Purity ≥99.8%
Grado Base per metalli in tracce