Learn More
Rubidium Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Dimensione della confezione:
5g
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1390°C |
| Punto di fusione | 718°C |
| CAS | 11-9-7791 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 5 g |
| Formula molecolare | ClRb |
| Numero MDL | MFCD00011187 |
| Sinonimo | rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride |
| InChI Key | FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M |
| Vedi altri risultati |