Learn More
Rubidium Chloride, Metal min. 99%., MP Biomedicals
Codice prodotto. 11496202 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
100 g
Codice prodotto. 11496202
Marca: MP Biomedicals 0210282510
Solutions may be slightly hazy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11-9-7791
Formula molecolare ClRb
Molecular Weight (g/mol) 120.92
Numero MDL MFCD00011187
InChI Key FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
IUPAC Name rubidium(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Rb+]
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium Chloride
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio Metal min. 99%.
Peso formulazione 120.9