Learn More
Rubidium iodide, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11366868
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11366868 10 g 10g
11356868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366868 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013497.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-29-6 | IRb | 212.372 g/mol
Rubidium iodide is used for making metal rubidium and other rubidium salts. It is also used in the production of special glass, miniature high energy battery and crystal scintillation counter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-29-6
Formula molecolare IRb
Molecular Weight (g/mol) 212.372
Numero MDL MFCD00011192
InChI Key WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7
PubChem CID 3423208
IUPAC Name rubidium(1+);iodide
SMILES [Rb+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1300°C
Materiale o nome chimico Rubidium iodide
Punto di fusione 647°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.8% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution.
Peso formulazione 212.37
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.6474
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline
Densità 3.55 g/cm3