Learn More
Rubidium solution for ICP 10g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12956374 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12956374 100 mL Bottle 100mL
12966374 250 mL Bottle 250mL
12976374 500 mL Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12956374 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 245 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    162.20€ / 100mL
    Risparmia 1.80€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Rb
Concentrazione 10±0.02 g/L
Tipo Mass Spectrometry Standard
Elemento Rb
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL