Learn More
Rubidium Standard: Rb @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17978979
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17978979 250 mL 250mL
17939169 500 mL 500mL
17908299 50 mL 50mL
17957569 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17978979 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPRBN250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Rubidium Standard: Rb @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium
CAS 7440-17-7
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Rubidium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Rb
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Rb
InChI Formula InChI=1S/Rb
SMILES [Rb]
IUPAC Name rubidium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 85.468
Quantità 250 mL
Peso formulazione 84.912 g/mol