Learn More
MedChemExpress Rubitecan
Codice prodotto. 16445838
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16445838 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16445838 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY13744
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Rubitecan (RFS 2000), a Camptothecin derivative, is an orally active topoisomerase I inhibitor with broad antitumor activity, and induces protein-linked DNA single-strand breaks, thereby blocking DNA and RNA synthesis in dividing cells.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 393.35 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-42-0
Product Type Natural Products
Purezza 98.07%
Solubilità DMSO : 125 mg/mL (317.78 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo RFS 2000∣ 9-Nitrocamptothecin
Bersaglio Topoisomerase