Learn More
Rubitecan, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9-Nitro-20(S)-Camptothecin |
| CAS | 91421-42-0 |
| Formula molecolare | C20 H15 N3 O6 |
| Quantità | 2 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H15N3O6/c1-2-20(26)13-7-16-17-10(8-22(16)18(24)12(13)9-29-19(20)25)6-11-14(21-17)4-3-5-15(11)23(27)28/h3-7,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(cccc5nc34)[N+](=O)[O-])C2=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 393.35 |
| Peso formulazione | 393.0961 |