Learn More
R&D Systems™ Rufinamide
Codice prodotto. 18085082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18085082 10 mg 10mg
18016002 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18085082 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3828/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Prolongs inactivation of sodium channels; anticonvulsant
Board spectrum anticonvulsant. Prolongs the inactivation of sodium channels and limits the frequency of action potential firing in cultured and acutely isolated neurons. Displays anticonvulsive activity in a range of animal seizure models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106308-44-5
Formula molecolare C10H8F2N4O
Specifica
Materiale o nome chimico Rufinamide
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 238.19
Purezza >99%
Peso molecolare 238.198