Learn More
Rufinamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448278
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448278 10 mg 10mg
16438006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16448278 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0042
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Rufinamide(E 2080; CGP 33101; RUF 331) is a new antiepileptic agent that differs structurally from other antiepileptic drugs and is approved as adjunctive therapy for Lennox-Gastaut syndrome (LGS).
Rufinamide(E 2080
Specifications
Materiale o nome chimico Rufinamide
CAS 106308-44-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H8F2N4O
Quantità 10 mg
Sinonimo CGP 33101 E 2080 RUF 331
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (209.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CC2=C(F)C=CC=C2F)N=N1)N
Molecular Weight (g/mol) 238.19
Peso formulazione 238.19
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Show More Show Less
Research purposes only