Learn More
Rufinamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17931156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17931156 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17931156 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3338.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rufinamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rufinamide
CAS 106308-44-5
Nomi componenti o analita Rufinamide
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C10 H8 F2 N4 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2,6-Difiuorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4 carboxamide, Banzel, CGP 33101, E 2080, Inovelon, RUF 331, Rufinamide
InChI Formula InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
SMILES NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
IUPAC Name 1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]triazole-4-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 238.19
Quantità 250 mg
Peso formulazione 238.0666 g/mol