Learn More
Rufinamide, TRC
Codice prodotto. 30003910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003910 50 mg 50mg
30006526 250 mg 250mg
17903225 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR70155050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106308-44-5
Formula molecolare C10 H8 F2 N4 O
Molecular Weight (g/mol) 238.19
Sinonimo 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2,6-Difiuorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4 carboxamide, Banzel, CGP 33101, E 2080, Inovelon, RUF 331, Rufinamide
IUPAC Name 1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]triazole-4-carboxamide
SMILES NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
Specifica
Materiale o nome chimico Rufinamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
Peso formulazione 238.0666
Percent Purity >95%