Learn More
Brady™ La nota borsa per lockout gialla, estremamente visibile, è realizzata in robusta tela con coulisse. È prevista la possibilità di chiusura con lucchetto. Per mettere in sicurezza prese idrauliche, connettori pneumatici, bracci mobili ecc. Contenuto non compreso.
Codice prodotto. 11721925 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black on Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11721925 Black on Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11721925 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.10€
    42.31€ / pezzi 1
    Risparmia 3.79€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 27-10-2026
This highly visible yellow Lockout Bag is made of rugged canvas with a drawstring and can be locked closed. For securing plugs on portable appliances, cables on pneumatic connectors, crane pendants, etc. Contents not included.
  • Contents not included.
Specifica
Product Type Lockout Bag
Alternate Part Number L/O BAG YELLOW CANVAS DUCK BAG
Colore Black on Yellow
Materiale PVC
Descrizione Lockout bag made of rugged canvas with drawstrings
Dimensioni (L x P) 247.65 x 457.20 mm
Quantità 1 Ea.