Learn More
Brady™ Rugged Reinforced Nylon Body with Aluminum Shackle Safety Padlock
Codice prodotto. 13445072 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Reinforced Nylon
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
13445072 Reinforced Nylon pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13445072 Fornitore Brady™ N. del fornitore 814122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    110.40€ / pezzi 1
    Risparmia 12.60€
    10% Sconto
In stock
I lucchetti di sicurezza compatti Brady sono una serie leggera di lucchetti adatti ai programmi di isolamento dell'energia. Completano il lucchetto di sicurezza Brady del quale condividono le caratteristiche. L'esclusivo cilindro è isolato per proteggere gli operatori dalle scosse.
  • They compliment the Brady Safety Padlock and have the same features.
  • Unique cylinder is insulated to protect workers from shocks when key is inserted and is 5-pin precision-machined for more unique key cuts and better tamper resistance.
  • Reserved, paracentric keyway provides optimal security and the special design prohibits the key from being released until the padlock shackle is closed.
  • Locks are compact and lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion.
  • Their non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling.
  • 1 key supplied with each lock.
  • Key retaining (Key won’t release until the padlock shackle is securely closed).
  • Custom keying and charting is available.
  • Please contact customer services for Custom Key Charting.
Specifica
Product Type Padlock
Alternate Part Number 814122
Colore White
Materiale Reinforced Nylon
Descrizione Safety Padlocks - Compact
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.186 in
Diametro (sistema metrico) maniglione 4.72 mm
Dimensioni (P x L x A) 16 x 32 x 64 mm
Dimensioni (L x P) 32 x 64 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 25 mm
Material (Shackle) Aluminium
N. di perni 5
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 1.26 in.
Larghezza (sistema metrico) 32 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 25.91 mm