Learn More
Brady™ Rugged Reinforced Nylon Safety Padlocks
Brady™ Standard Safety Padlocks with Steel Shackle are the ultimate locks for all safety and security needs, and are precision-machined for better tamper resistance.
124.00€ - 131.00€
Specifica
Product Type | Safety Padlocks |
---|---|
Materiale | Reinforced Nylon |
Descrizione | Safety Padlocks - Nylon Shackle |
Diametro (sistema metrico) maniglione | 6.5 mm |
Dimensioni (L x P) | 38.00 x 86.50 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15603557
|
Brady™
813595 |
38 mm | Black |
131.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15683547
|
Brady™
813593 |
38 mm | Blue |
131.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15673557
|
Brady™
813639 |
38 mm | Brown |
131.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15623557
|
Brady™
813597 |
38 mm | Green |
131.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15633557
|
Brady™
813598 |
38 mm | Orange |
131.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15683557
|
Brady™
813640 |
38 mm | Purple |
131.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15693547
|
Brady™
813594 |
38 mm | Red |
131.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15693557
|
Brady™
813641 |
38 mm | White |
131.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15613557
|
Brady™
813596 |
38 mm | Yellow |
131.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11791386
|
Brady™
813639 |
38 mm | Brown |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11701396
|
Brady™
813640 |
38 mm | Purple |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11701386
|
Brady™
813593 |
38 mm | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11711386
|
Brady™
813594 |
38 mm | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11741386
|
Brady™
813597 |
38 mm | Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11711396
|
Brady™
813641 |
38 mm | White |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11721386
|
Brady™
813595 |
38 mm | Black |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11731386
|
Brady™
813596 |
38 mm | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11751386
|
Brady™
813598 |
38 mm | Orange |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Unique cylinder is insulated to protect workers from shocks when key is inserted
- Six-pin precision-machined for more unique key cuts and better tamper resistance
- Reserved, paracentric keyway provides optimal security
- Special design prohibits the key from being released until the padlock shackle is closed
- Locks are compact and lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
- Non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
- One key supplied with each lock
- Key retaining - key will not release until the padlock shackle is securely closed
Specifica
Safety Padlocks | |
Safety Padlocks - Nylon Shackle | |
38.00 x 86.50 mm | |
38.00 mm | |
38 mm |
Reinforced Nylon | |
6.5 mm | |
86.5 mm | |
6 | |
33 mm |