Learn More
Fisherbrand™ Rulers
Codice prodotto. 12979074 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di bilancia:
Metric
Metric and English
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di bilancia unitSize
12979074 Metric and English pezzi 10
12989074 Metric pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12979074
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Moulded in white plastic.
  • 6mm thick by 25mm wide
  • 1 meter long
  • Foil printed in black
Specifica
Product Type Ruler
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) 1 m
Tipo di bilancia Metric and English
Spessore 6 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Materiale Plastic