Learn More
Macherey Nagel X100 Round filter MN GF-6, D=15cm .
Marca:  Macherey Nagel 416015
X100 Round filter MN GF-6, D=15cm .
Codice prodotto. 10002641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    226.00€ / pezzi 100
    Risparmia 8.00€
    3% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026