Learn More
Applied Biosystems™ 3730 Running Buffer (10X)
Codice prodotto. 15833550 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15833550 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15833550 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4335613
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The concentrated Running Buffer is used for electrophoresis on Applied Biosystems™3730 and 3730XL DNA Analyzers.
The concentrated Running Buffer is used for electrophoresis on Applied Biosystems™ 3730 and 3730xl DNA Analyzers.
Note: For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone Running Buffer
Concentrazione 10 X
Content And Storage Store at 2°C to 8°C.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer
Da utilizzare con (applicazione) Standard Sequencing
Product Type 3730 Running Buffer
Quantità 500 mL
Forma Liquid