Learn More
RUNX3/CBFA3 Antibody (K12P3F11*C9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18612288 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612288 0.025 mL 0.03mL
18654626 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18612288 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2502770.025ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
RUNX3/CBFA3 Monoclonal specifically detects RUNX3/CBFA3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene RUNX3/CBFA3
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone K12P3F11*C9
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formulazione PBS
Alias gene Acute myeloid leukemia 2 protein, AML2SL3/AKV core-binding factor alpha C subunit, CBFA3MGC16070, CBF-alpha-3, PEA2 alpha C, PEA2-alpha C, PEBP2 alpha C, PEBP2A3FLJ34510, PEBP2-alpha C, runt domain, alpha subunit 3, runt-related transcription factor 3, SL3-3 enhancer factor 1 alpha C subunit, transcription factor AML2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Peptide - QFDRSFPTL
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.025 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Transcription Factors and Regulators
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 864
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus