Learn More
MedChemExpress Rusalatide acetate
Codice prodotto. 16431059
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431059 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16431059 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY105069A
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Rusalatide acetate (TP508 amide acetate), a regenerative peptide, mitigates radiation-induced gastrointestinal damage by activating stem cells and preserving crypt integrity.
Specifica
Purezza 98.26%
CAS 875455-82-6
Content And Storage Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Peso molecolare 2371.5 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Sinonimo TP508 amide acetate