Learn More
Bollé Safety Rush+ Platinum™ Safety Glasses
12.06 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Smoke
Colore telaio:
Black
Red, Black
White, Blue
Descrizione
- Upper protection
- Non-slip temples
- Adjustable non-slip bridge
- Safety glasses with clear lenses are essential indoors
Specifica
Certificazione/Conformità | Standard europeo |
Tipo di lente | Platimun™ |
Lens Coating | Antiappannamento, Antigraffio |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Occhiali di sicurezza |
Colore telaio | Red, Black |
N. per confezione | 1 ciascuno |
Lens Material | Polycarbonate |
Materiale del telaio | Polycarbonate |
UV Protection | Yes |